Learn More
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30051619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30051619 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051619 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0595.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
CAS 2514958-43-9
Nomi componenti o analita N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H21 N . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Dimetindene Maleate Imp. G (EP), Dimetindene Imp. G (EP), N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity G as Hydrochloride, Dimetindene Impurity G as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.CN(C)CCC1=C(c2ccccc2)c3ccccc3C1
IUPAC Name N,N-dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 299.84
Quantità 25 mg
Peso formulazione 299.1441 g/mol