Learn More
N,N’-Dimethyl-3,3’-dithiopropionamide, TRC
Codice prodotto. 30383879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30383879 50 g
30380059 100 g
30380454 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30383879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47270550G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 999-72-4
Formula molecolare C8 H16 N2 O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 236.35
Sinonimo 3,3'-Dithiobis[N-methyl-propanamide, 3,3'-Dithiobis[N-methyl-propionamide, N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide
IUPAC Name N-methyl-3-[[3-(methylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]propanamide
SMILES CNC(=O)CCSSCCC(=O)NC
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiopropionamide
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C8H16N2O2S2/c1-9-7(11)3-5-13-14-6-4-8(12)10-2/h3-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,10,12)
Peso formulazione 236.0653