Learn More
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 10656492 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656492 25 g Bottiglia in vetro 25g
10550571 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10656492 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116470250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-31-8
Formula molecolare C8H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00007236
InChI Key CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
PubChem CID 69269
IUPAC Name N,N-dimethyl-3-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyl-3-nitroaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57°C to 61°C
Colore Orange to Orange-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4N(CH3)2
Quantità 25 g
Beilstein 12, 701
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals