Learn More
N,N-Dimethyl-m-toluidine, 97+%
Codice prodotto. 11490933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490933 25 g 25g
11480933 5 g 5g
11400943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490933 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13326.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-72-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-72-2
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00008305
InChI Key CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-m-toluidine, benzenamine, n,n,3-trimethyl, dimethyl-m-toluidine, m-methyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-methylaniline, m,n,n-trimethylaniline, n,n-dimethyl-3-methylaniline, dimetil-m-toluidina, n,n,3-trimethylbenzenamine, benzene, 1-dimethylamino-3-methyl
PubChem CID 8488
IUPAC Name N,N,3-trimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=CC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethyl-m-toluidine
Punto di fusione -15°C
Densità 0.932
Punti di ebollizione 212°C to 215°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Indice di rifrazione 1.55
Quantità 25 g
Numero UN UN1708
Beilstein 1422766
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 98%