Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, 97%
Product Code. 10137470 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10137470 5 g Bottiglia in vetro 5g
11310976 25 g Bottiglia in vetro 25g
10219343 100 g Bottiglia in vetro 100g
10772865 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10137470 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 408460050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-98-9
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.20
Numero MDL MFCD00007860
InChI Key BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
IUPAC Name 4-N,4-N-dimethylbenzene-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Nota nome Practical
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C
Colore Brown
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 262.0°C
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2C6H4N(CH3)2
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 3278
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,benzene
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P330-Sciacquare la bocca.