Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, TRC
Codice prodotto. 30371717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371717 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47676025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethyl-p-phenylendiamine
CAS 99-98-9
Formula molecolare C8 H12 N2
Quantità 25 g
Sinonimo 1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N-dimethyl- (8CI), N1,N1-Dimethyl-1,4-benzenediamine, (4-Aminophenyl)dimethylamine, 1-Amino-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)aniline, 4-(Dimethylamino)benzenamine, 4-(N,N-Dimethylamino)aniline, 4-(N,N-Dimethylamino)phenylamine, 4-Amino-N,N-dimethylaniline, C.I. 76075, DMPD, Dimethyl-p-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-benzenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-diaminobenzene, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-p-benzenediamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, N-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylamine, NSC 1493, [4-(Dimethylamino)phenyl]amine, p-(Dimethylamino)aniline, p-(Dimethylamino)phenylamine, p-Amino-N,N-dimethylaniline, p-Aminodimethylaniline
InChI Formula InChI=1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccc(N)cc1
IUPAC Name 4-N,4-N-dimethylbenzene-1,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Peso formulazione 136.1