Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99.5+%, for analysis
Codice prodotto. 10418823 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10418823 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10418823 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.60€
    77.80€ / 1L
    Risparmia 6.80€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20.0°C
Nota nome For analysis
CAS 127-19-5
CAS min. % 99.5
Acidità 0.0005 meq/g max.
CAS max % 100.0
Densità 0.9370g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 70°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Gravità specifica 0.937
Formula molecolare C4H9NO
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Numero MDL MFCD00008686
Viscosità 1.02 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 3248
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Punti di ebollizione 164.0°C to 166.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
Molecular Weight (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Peso formulazione 87.12
Percent Purity ≥99.5%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl acetamide