Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99.5%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10424275 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10424275 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10699453 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
13127804 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10424275 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    226.00€ / 1L
    Risparmia 7.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20.0°C
CAS min. % 99.4
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.9370g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.937
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Viscosità 1.02 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% max.
Punti di ebollizione 164.0°C to 166.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.