Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Codice prodotto. 10023743 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10023743 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10388333 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10023743 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 375231000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    35.70€ / 100mL
    Risparmia 3.15€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylacetamide
Nota nome Over Molecular Sieves
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9370g/mL
Punti di ebollizione 164.0°C to 166.0°C
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Note sul grado di purezza Water <50ppm
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 3248
Gravità specifica 0.937
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether,benzene,,chloroform,ethanol and toluene
Viscosità 1.02 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl acetamide