Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99.8+%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523506
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-dimethylacetamide
CN(C)C(C)=O
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-dimethylacetamide
CN(C)C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20.0°C
Absorbance 0.046 at 310nm, 0.301 at 285nm, 0.7 (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 275nm
Colore Colorless
Acidità 0.0005 meq/g max.
Alcalinità 0.003 meq/g max.
Densità 0.9370g/mL
Punti di ebollizione 164.0°C to 166.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Gravità specifica 0.937
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Viscosità 1.02 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max.
Indice di Merck 15, 3248
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Peso formulazione 87.12
Percent Purity ≥99.8%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N,N-Dimethylacetamide