Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10502334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10502334 25 L Metal Drum 25L
10154440 1 L Bottiglia in vetro 1L
10256190 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10047352 5 L Plastic Drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10502334 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181070250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9370g/mL
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.937
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Pressione del vapore Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
Viscosità 1.02 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Indice di Merck 15, 3248
Punti di ebollizione 164.0°C to 166.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Peso formulazione 87.12
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro