Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99%, Reagent Grade, Solstice
Codice prodotto. 15637790 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
500mL
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15637790 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15657790 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15627790 1 L Bottiglia in vetro 1L
15667790 6 x 500 mL Bottiglia in vetro pezzi 6
15647790 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15637790 Fornitore Fluka N. del fornitore D1375102.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    105.92€ / 2.5L
    Risparmia 21.08€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Aggiungi al carrello
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacetamide
pH 4 (at 200.00g/L 20°C)
Punto di fusione -20°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.937g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 11.5% (160°F), 1.8% (100°F)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Punto di combustione 914°F
Odore Amine-like
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Pressione del vapore 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C)
Beilstein 1737614
Punti di ebollizione 164°C to 166°C (1013 hPa)
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 87.12g/mol
Percent Purity 0.99
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312+H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.