Learn More
N,N-Dimethylacetamide, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Solstice
Codice prodotto. 15611460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15611460 2 L Bottiglia in vetro 2L
15601460 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15611460 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 1548062L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Spectrophotometric Grade,≥99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20°C
Densità 0.937g/mL at 25°C
Quantità 2 L
Limite di esplosione 1.8% (100°F), 11.5% (160°F)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Punto di combustione 914°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.437
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Pressione del vapore 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C)
Beilstein 1737614
Punti di ebollizione 164°C to 166°C
Peso formulazione 87.12g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Spectrophotometry
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.