Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10762591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762591 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10012220 1 L Bottiglia in vetro 1L
10522934 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10762591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167782500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.90€
    50.50€ / 250mL
    Risparmia 4.40€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20.0°C
Absorbance 0.01 max. at 360nm, 0.03 max. at 320nm, 0.05 max. at 310nm, 0.15 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9370g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 70°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.937
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Viscosità 1.02 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Indice di Merck 15, 3248
Punti di ebollizione 164.0°C to 166.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Peso formulazione 87.12
Percent Purity ≥99%
Grado Spectroscopy