Learn More
N,N-Dimethylacetamide, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578654 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15578654 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15578654 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9755.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.79€
    336.64€ / 1L
    Risparmia 184.15€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
For headspace gas chromatography
Specifications
CAS 127-19-5
Acidità max. 0.0005 meq/g
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.0005%
Intervallo percentuale saggio min. 99.9%
Formula molecolare C4H9NO
Numero MDL MFCD00008686
Numero UN 2810
Acqua max. 0.05%
Sinonimo Acetic acid dimethylamide , Dimethyl Acetamide
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1LT N,N-DIMETHYLACETAMIDE BAKER ANALYZED GC-HS Reagent
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Hazard Statement
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Precautionary Statement
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide