Learn More
N,N-Dimethylacetamide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10510341 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10510341 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10142140 500 mL Amber glass bottle 500mL
10457502 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10510341 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/3411/PB17
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Punto di fusione -20°C
Colore Colorless
pH 4
Punti di ebollizione 164°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 87.12g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.