Learn More
N,N-Dimethylacetamide-d{9}, 99% (Isotopic)
Codice prodotto. 11350528
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11350528 1 g 1g
11340528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11350528 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043854.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 116057-81-9 | C4H9NO | 87.12 g/mol
N,N-Dimethylacetamide-d{9} is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116057-81-9
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00066061
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
PubChem CID 22789542
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacetamide-d9
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.035 g/mL
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 1 g
Punto di fusione -20°C
Punti di ebollizione 165°C
Formula lineare CD3CON(CD3)2
Informazioni di solubilità Miscible with water.
IUPAC Name 2,2,2-trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)acetamide
Peso formulazione 96.19
Percent Purity 99%