Learn More
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10701925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10701925 100 g Bottiglia in vetro 100g
10270853 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10701925 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 264131000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18871-66-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18871-66-4
Formula molecolare C6H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 133.19
Numero MDL MFCD00008476
InChI Key FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
PubChem CID 87835
IUPAC Name 1,1-dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
SMILES CC(N(C)C)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9110g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 118.0°C
Punto d'infiammabilità 8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Quantità 100 g
Fieser 04,166; 05,226; 10,154
Gravità specifica 0.911
Stabilizzatore sodium carbonate
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid