Learn More
N,N-Dimethylacetamide, GC-Headspace tested, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15605560
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15605560
Marca: Honeywell-Chromasolv 449011L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, GC-Headspace tested,≥99.9%
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:
  • developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
  • state-of-the art production and application tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacetamide
CAS 127-19-5
Densità 0.937g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 1.8%, 100°F, 11.5%, 160°F
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Punto di combustione 914°F
Formula molecolare C4H9NO
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Numero MDL MFCD00008686
Pressione del vapore 4 mmHg (38°C), 2 mmHg (25°C)
Numero UN NA1993
Beilstein 1737614
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
Molecular Weight (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Peso formulazione 87.12g/mol
Percent Purity ≥99.9% (GC)
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N,N-dimethylacetamide