Learn More
N,N-Dimethylacrylamide, 99%, stabilized with 500 ppm MEHQ
Codice prodotto. 11915481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11915481 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11379671 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11915481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432025000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2680-03-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2680-03-7
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
InChI Key YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylacrylamide, 2-propenamide, n,n-dimethyl, acrylamide, n,n-dimethyl, acylamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-acrylamide, n,n-dimethyl-2-propenamide, dimethylamid kyseliny akrylove, nn-dimethylacrylamide, unii-as46jk7q6i, propenamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 17587
IUPAC Name N,N-dimethylprop-2-enamide
SMILES CN(C)C(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylacrylamide
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9620g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589nm)
Quantità 500 mL
Gravità specifica 0.962
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Stabilizzatore 500ppm (approximately)
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacrylamide, stabilized with 500 ppm MEHQ
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.