Learn More
N,N-Dimethylacrylamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylacrylamide |
| CAS | 2680-03-7 |
| Formula molecolare | C5H9NO |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | N,N-Dimethyl-2-propenamide, DMAA, DMAC, N,N-Dimethylpropenamide, NSC 32613, NSC 35191 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C=C |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.13 |
| Peso formulazione | 99.0684 |