Learn More
N,N-Dimethylacrylamide, TRC
Codice prodotto. 30371712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371712 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371712 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47113810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacrylamide
CAS 2680-03-7
Formula molecolare C5H9NO
Quantità 10 g
Sinonimo N,N-Dimethyl-2-propenamide, DMAA, DMAC, N,N-Dimethylpropenamide, NSC 32613, NSC 35191
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3
SMILES CN(C)C(=O)C=C
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Peso formulazione 99.0684
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.