Learn More
N,N-Dimethylallylamine, 98%
Codice prodotto. 10371341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10371341 25 g Bottiglia in vetro 25 GR
10272622 5 g Bottiglia in vetro 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371341 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 407980250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2155-94-4 | C5H11N | 85.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2155-94-4
Formula molecolare C5H11N
Molecular Weight (g/mol) 85.15
Numero MDL MFCD00038234
InChI Key GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
PubChem CID 75082
IUPAC Name N,N-dimethylprop-2-en-1-amine
SMILES CN(C)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylallylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7410g/mL
Punti di ebollizione 62°C
Punto d'infiammabilità 8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2CHCH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4000 to 1.402
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.741
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 85.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid