Learn More
N,N-Dimethylaniline-2,3,4,5,6-d5, CDN
Codice prodotto. 30320122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320122 0.5 g 0.50g
30310158 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30320122 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND57280.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylaniline-D5 (phenyl-D5)
CAS 87385-38-4
Formula molecolare C8 D5 H6 N
Quantità 0.5 g
Sinonimo Benzen-d5-amine, N,N-dimethyl- (9 CI), N,N-Dimethylaniline-2,3,4,5,6-d5, N,N-Dimethylbenzen-d5-amine, N,N-Dimethyl-2,3,4,5,6-pentadeuterioaniline, N,N-Dimethylaniline-D5 (phenyl-D5), N,N-Dimethylaniline-d5
InChI Formula InChI=1 S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N(C)C)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N,N-dimethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 126.21
Peso formulazione 126.121 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.