Learn More
N,N-Dimethylbenzylamine, 99%
Codice prodotto. 10156504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10156504 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10635022 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10531411 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10564014 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10156504 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159750025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-83-3
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00008329
InChI Key XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
PubChem CID 7681
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylbenzylamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -75.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 183.0°C to 184.0°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.5000 to 1.5020
Quantità 2.5 L
Beilstein 12, 1019
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,ether and toluene,reacts with organic and inorganic acids
IUPAC Name N,N-dimethyl-1-phenylmethanamine
Peso formulazione 135.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylbenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.