Specifications
| Materiale o nome chimico | N, N-Dimethyldodecylamine |
| Nota nome | pract., 95% |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -20.0°C |
| Densità | 0.7870g/mL |
| Punti di ebollizione | 271.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 118°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Dodecyl) (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- N,N-Dimethyldodecylamine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.