Learn More
N,N-Dimethyldodecylamine, TRC
Codice prodotto. 30369461
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 30369461
Marca: Toronto Research Chemicals TRCD47230525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyldodecylamine
CAS 112-18-5
Formula molecolare C14 H31 N
Quantità 25 g
Sinonimo Dimethyldodecylamine
InChI Formula InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
IUPAC Name N,N-dimethyldodecan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 213.4
Peso formulazione 213.2457