Learn More
N,N-Dimethylethanediamine, TRC
Codice prodotto. 30388723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388723 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388723 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47277010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylethanediamine
CAS 108-00-9
Formula molecolare C4H12N2
Quantità 10 g
Sinonimo N1,N1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)dimethylamine, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethane, 2-(Dimethylamino)ethanamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethylamine, 2-Dimethylamino-1-ethanamine, 2-Dimethylamino-1-ethylamine, Dimethylaminoethylamine, N,N-Dimethyl-1,2-diaminoethane, N,N-Dimethyl-1,2-ethanediamine, N,N-Dimethyl-1,2-ethylenediamine, N,N-Dimethylethylenediamine, N,N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)amine, N1,N1-Dimethylethane-1,2-diamine, NSC 24506, unsym-Dimethylethylenediamine, β-(Dimethylamino)ethylamine
InChI Formula InChI=1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCN
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Peso formulazione 88.1