Learn More
N,N-Dimethylethanolamine, 99%
Codice prodotto. 10132480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10132480 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10112480 1 L Bottiglia in vetro 1L
10358793 5 L Plastic drum 5L
10594683 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10132480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116182500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-01-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-01-0
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00002846
InChI Key UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
PubChem CID 7902
ChEBI CHEBI:271436
IUPAC Name 2-(dimethylamino)ethanol
SMILES CN(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylethanolamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8880g/mL
Punti di ebollizione 139.0°C
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2CH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4300
Quantità 250 mL
Beilstein 04, 276
Indice di Merck 15, 2845
Gravità specifica 0.888
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 3.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylethanolamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.