Learn More
Honeywell N,N-Dimethylformamide
Codice prodotto. 16625743 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
190 kg
Dimensione della confezione:
190kg
Codice prodotto. 16625743
Marca: Honeywell 15440S190KG
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Purum
  • Purum
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Punto di fusione -61°C
CAS 68-12-2
CAS min. % ≥90.00%
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00%
Densità 0.94 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 152°C to 153°C (1,013 hPa)
Quantità 190 kg
Punto d'infiammabilità 57.5°C (1.013.25 hPa)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Purum
Formula molecolare C3H7NO
Numero MDL MFCD00003284
Pressione del vapore 3.77 hPa at 20°C (68°F), 23 hPa at 50°C (122°F)
Numero UN UN2265
Viscosità 0.86 mPa.s (20°C)
Beilstein 605365
Concentrazione ≤100.00%
Sinonimo DMF, Diemethyl formamide
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
Molecular Weight (g/mol) 73.10