Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10436911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10436911 25 L Plastic Drum 25L
10388580 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10370473 1 L Bottiglia in vetro 1L
10206460 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10348243 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10436911 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 210580250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
Punto di fusione -61.0°C
CAS min. % 99.4
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.9450g/mL
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4320
Residuo dopo l'evaporazione 20ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.945
Formula lineare HCON(CH3)2
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max.
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Indice di Merck 15, 3267
Punti di ebollizione 153.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 73.09
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.