Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10617784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10617784 2.5 L 2.50L
10094123 100 mL 100mL
10009510 500 mL 500mL
10422915 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10617784 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 327170025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
Punto di fusione -61.0°C
Nota nome DNase, RNase, Protease Free
Absorbance (undiluted), (undiluted) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Densità 0.9450g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 58°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4320
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Gravità specifica 0.945
Formula lineare HCON(CH3)2
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Punti di ebollizione 153.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 73.09
Percent Purity 99.8%
Grado Biologia molecolare