Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, for peptide synthesis
Codice prodotto. 10387221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387221 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10144623 1 L Bottiglia in vetro 1L
10514064 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10387221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354830025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For peptide synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
Punto di fusione -61.0°C
CAS min. % 99.75
Colore White
CAS max % 100
Densità 0.9450g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 58°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Powder
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4320
Intervallo percentuale saggio 0.998
Gravità specifica 0.945
Formula lineare HCON(CH3)2
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (K.F.)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Indice di Merck 15, 3267
Punti di ebollizione 153.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 73.09
Percent Purity 99.8%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.