Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, for spectroscopy
Codice prodotto. 11369716 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11369716
Marca: Thermo Scientific Acros 167790010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
Alcalinità 0.001 meq/g max.
Nota nome 99+%
Acidità 0.001 meq/g max.
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Punto di fusione -61.0°C
Densità 0.9450g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Intervallo percentuale saggio 99.75% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HCON(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4320
Quantità 1 L
Beilstein 04, 58
Residuo dopo l'evaporazione 0.0015% max.
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Indice di Merck 15, 3267
Gravità specifica 0.945
Rotazione specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 73.09
Percent Purity 99.8%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Liquid