Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.9%, for biochemistry, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylformamide |
| Punto di fusione | -61.0°C |
| Densità | 0.9450g/mL |
| Punti di ebollizione | 153.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 58°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99.85% min. (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
| Formula lineare | HCON(CH3)2 |
| Indice di rifrazione | 1.4290 to 1.4320 |
| Quantità | 2.5 L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N,N-Dimethylformamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide