Learn More
N,N-Dimethylformamide, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10108110 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10108110 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10108110 Fornitore JT Baker N. del fornitore 7032.2500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Exceeds ACS Specifications
Specifica
Punto di fusione -61°C
CAS 68-12-2
Densità 0.949 g/cm³ (20°C)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 57.5°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H7NO
Numero MDL MFCD00003284
Punti di ebollizione 153°C (1013 hPa)
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
Molecular Weight (g/mol) 73.10