Learn More
N,N-Dimethylformamide, Biotech Grade, ≥99.9%,Solstice
Codice prodotto. 15625680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15625680 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15605680 1 L Bottiglia in vetro 1L
15615680 2 L Bottiglia in vetro 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15625680 Fornitore Honeywell-Burdick and Jackson N. del fornitore 4944886X1L
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Biotech Grade,≥99.9%
  • Solstice developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Solstice continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
pH 7 (at 20°C)
Punto di fusione -61°C
Colore Colorless
Densità 0.944g/mL
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.152
Punto d'infiammabilità 58°C (136.4°F)
Punto di combustione 833°F
Odore Weak
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare HCON(CH3)2
Pressione del vapore 2.7mmHg (20°C)
Numero UN UN2265
Beilstein 605365
Punti di ebollizione 152°C to 153°C
Peso formulazione 73.09g/mol
Percent Purity ≥99.9%