Learn More
N,N-Dimethylformamide-d7, TRC
Codice prodotto. 30041210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041210 5 g 5g
30040455 500 mg 500mg
30041087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30041210 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4469975G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4472-41-7
Formula molecolare C3 2H7 N O
Molecular Weight (g/mol) 80.14
Sinonimo DMF-d7, Dimethylformamide-d7, N,N-Dimethylformamide-d7, Perdeuterodimethylformamide
IUPAC Name 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamide
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide-d7
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Peso formulazione 80.0967
Percent Purity >95%