Learn More
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal, 95%
Codice prodotto. 11456700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456700 50 g 50g
11446700 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11456700 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00205.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.218 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1188-33-6
Formula molecolare C7H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 147.218
Numero MDL MFCD00009227
InChI Key BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
IUPAC Name 1,1-diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Densità 0.859
Punti di ebollizione 134°C to 136°C
Punto d'infiammabilità 17°C (62°F)
Indice di rifrazione 1.399
Quantità 50 g
Numero UN UN1993
Beilstein 741889
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 147.22
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide diethyl acetal