Learn More
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal, 95%
Codice prodotto. 10478710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10478710 10 g 10g
10021414 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10478710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162080100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1188-33-6
Formula molecolare C7H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 147.22
Numero MDL MFCD00009227
InChI Key BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
IUPAC Name 1,1-diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Densità 0.8590g/mL
Punti di ebollizione 128°C to 130°C
Punto d'infiammabilità 28°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2NCH(OC2H5)2
Quantità 10 g
Fieser 01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Gravità specifica 0.859
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 147.22
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.