Learn More
N,N-Dimethylformamide Diethyl Acetal, TRC
Codice prodotto. 30383697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383697 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46960525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS 1188-33-6
Formula molecolare C7 H17 N O2
Quantità 25 g
Sinonimo Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
InChI Formula InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCOC(OCC)N(C)C
IUPAC Name 1,1-diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 147.22
Peso formulazione 147.1259