Learn More
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal, ca. 97%
Codice prodotto. 10687322 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687322 100 g Bottiglia in vetro 100g
10001900 25 g Bottiglia in vetro 25g
10317390 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10687322 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161251000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 4637-24-5 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4637-24-5 , 149-73-5 , 68-12-2 , 67-56-1
Formula molecolare C5H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 119.16
Numero MDL MFCD00008482
InChI Key ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
IUPAC Name (dimethoxymethyl)dimethylamine
SMILES COC(OC)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Nota nome ca 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C to 104.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.3972
Quantità 100 g
Numero UN 1993
Fieser 03,115; 04,184; 05,254; 06,221; 08,191; 09,182; 10,158; 13,120; 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Peso formulazione 119.16
Percent Purity ca. 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Methyl orthoformate, Dimethylformamide,Methyl alcohol