Learn More
N,N-Dimethylformamide, GC-Headspace tested, ≥99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15645740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645740 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15645740 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 517811L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CHROMASOLV™, GC-Headspace tested,≥99.9%
Solstice Chromasolv™ GC-headspace solvents:
  • developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
  • state-of-the art production and application tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
Punto di fusione -61°C (literature)
Nota nome GC-Headspace tested, ≥99.9%
Absorbance max. 0.700 at 270 nm, max. 0.250 at 275 nm, max. 0.070 at 300 nm, max. 0.022 at 320 nm
CAS 68-12-2
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.944 g/mL(lit.)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 57.5°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H7NO
Formula lineare HCON(CH3)2
Numero MDL MFCD00003284
Numero UN UN2265
Beilstein 605365
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Punti di ebollizione 152°C to 153°C
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
Molecular Weight (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Peso formulazione 73.10
Percent Purity >99.9%
Grado GC Headspace
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide