Learn More
N,N-Dimethylformamide, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC),Honeywell™ Riedel-de Haën™
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylformamide |
| pH | 7 (at 20°C) |
| Punto di fusione | -61°C |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Densità | 0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.152 |
| Punto d'infiammabilità | 58°C (136.4°F) |
| Punto di combustione | 833°F |
| Odore | Weak |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N-Dimethylformamide
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312 + H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.