Learn More
N,N-Dimethylformamide, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC),Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15693900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15693900 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15663900 2.5 L Poly Bottle 2.50L
15683900 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15693900 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 331206X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.8% (GC)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
pH 7 (at 20°C)
Punto di fusione -61°C
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Densità 0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.152
Punto d'infiammabilità 58°C (136.4°F)
Punto di combustione 833°F
Odore Weak
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare HCON(CH3)2
Pressione del vapore 2.7mmHg (20°C)
Numero UN UN2265
Beilstein 605365
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Peso formulazione 73.09g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312 + H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.