Learn More
N,N-Dimethylformamide, Reagent Grade, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15687790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
5L
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15687790 2.5 L Poly Bottle 2.50L
15627800 500 mL Poly Bottle 500mL
15677790 1 L Poly Bottle 1L
15637800 5 L Poly Bottle 5L
15647800 6 x 1 L Poly Bottle pezzi 6
15617800 4 x 2.5 L Poly Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15687790 Fornitore Fluka N. del fornitore D1585502.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    143.20€ / 2.5L
    Risparmia 27.80€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
Punto di fusione -61°C (literature)
Nota nome Reagent Grade, ≥99%
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.944 g/mL(lit.)
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.152
Punto d'infiammabilità 57.5°C
Punto di combustione 833°F
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare HCON(CH3)2
Pressione del vapore 2.7 mmHg (20°C)
Numero UN UN2265
Acqua max. 0.1%
Beilstein 605365
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Punti di ebollizione 152°C to 153°C
Peso formulazione 73.10
Percent Purity >99%
Grado Reagent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312+H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.