Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N-Dimethylglycine, 97%
Codice prodotto. 10545871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10545871 5 g Bottiglia in vetro 5g
10285761 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10545871 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 345200050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1118-68-9 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1118-68-9
Formula molecolare C4H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Numero MDL MFCD00004283
InChI Key FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
PubChem CID 673
ChEBI CHEBI:17724
IUPAC Name 2-(dimethylamino)acetic acid
SMILES CN(C)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylglycine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 175.0°C to 181.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH2COOH
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 3269
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylglycine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico