Learn More
N,N-Dimethylguanidine sulfate, 98%
Codice prodotto. 10730565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
Codice prodotto. 10730565
Marca: Thermo Scientific Acros 408350100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 598-65-2 | 0·5 H2SO4 | 272.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-65-2
Formula molecolare 0·5 H2SO4
Molecular Weight (g/mol) 272.32
Numero MDL MFCD00013131
InChI Key QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-dimethylguanidine sulfate 2:1, guanidine, n,n-dimethyl-, sulfate 2:1, bis dimethylguanidine ; sulfuric acid, 1,1-dimethylguanidine hemisulfate, pubchem19198, guanidine,n,n-dimethyl, 1,1-dimethyl guanidinium sulfate, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt, 1,1-dimethylguanidinium sulphate 2:1
PubChem CID 69024
IUPAC Name 1,1-dimethylguanidine;sulfuric acid
SMILES CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylguanidine sulfate
Nota nome 93%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 280.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH)2NC(NH)NH2)2·H2SO4
Quantità 10 g
Beilstein 04,II,574
Informazioni di solubilità Solubility in water: 490g/L (20°C)
Peso formulazione 272.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder