Learn More
N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30388123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388123 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388123 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD496025250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide
CAS 33797-51-2
Formula molecolare C3H8IN
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](=C)C
IUPAC Name dimethyl(methylidene)azanium;iodide
Molecular Weight (g/mol) 185.01
Peso formulazione 184.9701