Learn More
N,N-Dimethyloctylamine, 97%
Product Code. 10206570 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10206570 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10657552 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10105163 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10206570 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 225290250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7378-99-6
Formula molecolare C10H23N
Molecular Weight (g/mol) 157.30
Numero MDL MFCD00009558
InChI Key UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
PubChem CID 16224
IUPAC Name N,N-dimethyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyloctylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57.0°C
Densità 0.7650g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (C8-chains) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4233 to 1.4253
Quantità 25 mL
Beilstein 04,I,386
Gravità specifica 0.765
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 157.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethyloctylamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico